주요 문서
SMB00116
Sigma-Aldrich
Bhilawanol A
≥95% (LC/MS-ELSD)
동의어(들):
3-(8-Pentadecenyl)-1,2-benzenediol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H34O2
CAS Number:
Molecular Weight:
318.49
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCC\C=C\CCCCCCCc1cccc(O)c1O
InChI
1S/C21H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(22)21(19)23/h7-8,15,17-18,22-23H,2-6,9-14,16H2,1H3/b8-7+
InChI key
GWOCLAPCXDOJRL-BQYQJAHWSA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)