생물학적 소스
synthetic
양식
liquid
종 반응성
mouse, rat, human
농도
200 μg/mL
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
면역원
16 amino acids near the center of human GRTP1.
애플리케이션
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
결합
This peptide blocks the action of antibody PRS4591.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.