material
colorless
클론
9Q7X9, monoclonal
양식
liquid
분자량
135 kDa
종 반응성
rat, rat, human
농도
1.20 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
EPTKPPASIFARSLSATDIEVFWASPLEKNRGRIQGYEVKYWRHEDKEENARKIRTVGNQTSTKITNLKGSVLYHLAVKAYNSAGTGPSSATVNVTTRKPP
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CNTN4(152330)
일반 설명
This gene encodes a member of the contactin family of immunoglobulins. Contactins are axon-associated cell adhesion molecules that function in neuronal network formation and plasticity. The encoded protein is a glycosylphosphatidylinositol-anchored neuronal membrane protein that may play a role in the formation of axon connections in the developing nervous system. Deletion or mutation of this gene may play a role in 3p deletion syndrome and autism spectrum disorders. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 800-900 of human CNTN4 (Q8IWV2).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB, IHC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.