material
colorless
클론
10Y6E4, monoclonal
양식
liquid
분자량
45 kDa
종 반응성
human, rat, rat
농도
0.60 mg/mL
기술
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
PITDPQQLQLSPLKGLSLVDKENTPPALSGTRVLASKTARRIFQEPTEPKTKAAAPGVEDEPLLRENPRRFVIFPIEYHDIWQMYKKAEASFWTAEEVDLSKDIQHWE
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... RRM2(6241)
일반 설명
This gene encodes one of two non-identical subunits for ribonucleotide reductase. This reductase catalyzes the formation of deoxyribonucleotides from ribonucleotides. Synthesis of the encoded protein (M2) is regulated in a cell-cycle dependent fashion. Transcription from this gene can initiate from alternative promoters, which results in two isoforms that differ in the lengths of their N-termini. Related pseudogenes have been identified on chromosomes 1 and X. [provided by RefSeq, Sep 2009]
면역원
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 10-117 of human RRM2 (P31350).
애플리케이션
WB
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.