주요 문서
SAB5702942
Sigma-Aldrich
Anti-Neurogenin 2 Antibody, clone 8F2Q8, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
Atoh4, Math4A, NGN2, bHLHa8, ngn-2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
8F2Q8, monoclonal
양식
liquid
분자량
29 kDa
종 반응성
human, rat, rat
농도
2.00 mg/mL
기술
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
GARRQRGAEAGQGARGGVAAGAEGCRPARLLGLVHDCKRRPSRARAVSRGAKTAETVQRIKKTRRLKANNRERNRMHNLNAALDALREVLPTFPEDAKLTK
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... NEUROG2(63973)
일반 설명
This gene encodes a neural-specific basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factor that can specify a neuronal fate on ectodermal cells and is expressed in neural progenitor cells within the developing central and peripheral nervous systems. The protein product of this gene also plays a role in the differentiation and survival of midbrain dopaminergic neurons. [provided by RefSeq, Apr 2012]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human Neurogenin 2 (Q9H2A3).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)