주요 문서
SAB5702885
Sigma-Aldrich
Anti-NR2E1/TLX Antibody, clone 6P3H8, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
TLL, TLX, XTLL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
6P3H8, monoclonal
양식
liquid
분자량
48 kDa
종 반응성
human, rat, rat
농도
1.97 mg/mL
기술
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
MSKPAGSTSRILDIPCKVCGDRSSGKHYGVYACDGCSGFFKRSIRRNRTYVCKSGNQGGCPVDKTHRNQCRACRLKKCLEVNMNKDAVQHERGPRTSTIR
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... NR2E1(7101)
일반 설명
The protein encoded by this gene is an orphan receptor involved in retinal development. The encoded protein also regulates adult neural stem cell proliferation and may be involved in control of aggressive behavior. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Aug 2015]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human NR2E1/TLX (Q9Y466).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)