문서
SAB5702822
Sigma-Aldrich
Anti-NPHS2 Antibody, clone 2O10G3, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
PDCN, SRN1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
2O10G3, monoclonal
형태
liquid
분자량
35 kDa
종 반응성
human
농도
1.2 mg/mL
기술
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
AQRQAKVRMIAAEAEKAASESLRMAAEILSGTPAAVQLRYLHTLQSLSTEKPSTVVLPLPFDLLNCLSSPSNRTQGSLPFPSPSKPVEPLNPKKKDSPML
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... NPHS2(7827)
일반 설명
This gene encodes a protein that plays a role in the regulation of glomerular permeability. Mutations in this gene cause steroid-resistant nephrotic syndrome. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jul 2014]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 284-383 of human NPHS2 (Q9NP85).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1