주요 문서
SAB5702741
Sigma-Aldrich
Anti-RPB3/POLR2C Antibody, clone 3T8K8, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
RPB3, RPB31, hRPB33, hsRPB3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
3T8K8, monoclonal
양식
liquid
분자량
35 kDa
종 반응성
rat, rat, human
농도
0.37 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
MPYANQPTVRITELTDENVKFIIENTDLAVANSIRRVFIAEVPIIAIDWVQIDANSSVLHDEFIAHRLGLIPLISDDIVDKLQYSRDCTCEEFCPECSVE
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... POLR2C(5432)
일반 설명
This gene encodes the third largest subunit of RNA polymerase II, the polymerase responsible for synthesizing messenger RNA in eukaryotes. The product of this gene contains a cysteine rich region and exists as a heterodimer with another polymerase subunit, POLR2J. These two subunits form a core subassembly unit of the polymerase. A pseudogene has been identified on chromosome 21. [provided by RefSeq, Jul 2008]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human RPB3/POLR2C (P19387).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB, IHC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)