material
colorless
클론
8P1D2, monoclonal
양식
liquid
분자량
76 kDa
종 반응성
rat, rat, human
농도
0.4 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
DNQHYNTSLLAAAAAAVSDDQDLLHSSRFFPYTSSQMFLDQLSAGGSTSLPTTNGSSSGSNSSLVSSNSLRESHSHTVTNRSSTDTASIFGIIPDIISLD
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PIAS1(8554) , PIAS2(9063)
일반 설명
This gene encodes a member of the protein inhibitor of activated STAT (PIAS) family. PIAS proteins function as SUMO E3 ligases and play important roles in many cellular processes by mediating the sumoylation of target proteins. This protein plays a central role as a transcriptional coregulator of numerous cellular pathways includign the STAT1 and nuclear factor kappaB pathways. Alternate splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Mar 2016]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 552-651 of human PIAS1+PIAS2 (O75925).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB, IHC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.