material
colorless
클론
2J7P6, monoclonal
양식
liquid
분자량
49 kDa
종 반응성
rat, rat, human
농도
0.40 mg/mL
기술
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
MASCAEPSEPSAPLPAGVPPLEDFEVLDGVEDAEGEEEEEEEEEEEDDLSELPPLEDMGQPPAEEAEQPGALAREFLAAMEPEPAPAPAPEEWLDILGNG
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... FKBP8(23770)
일반 설명
The protein encoded by this gene is a member of the immunophilin protein family, which play a role in immunoregulation and basic cellular processes involving protein folding and trafficking. Unlike the other members of the family, this encoded protein does not seem to have PPIase/rotamase activity. It may have a role in neurons associated with memory function. [provided by RefSeq, Jul 2008]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human FKBP38/FKBP8 (Q14318).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB, IF/ICC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.