주요 문서
SAB5702651
Sigma-Aldrich
Anti-BST2 Antibody, clone 4L6O2, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
CD317, TETHERIN
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
4L6O2, monoclonal
형태
liquid
분자량
35 kDa
종 반응성
human, rat, rat
농도
0.37 mg/mL
기술
immunofluorescence: 1:50-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:500
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
LQQELTEAQKGFQDVEAQAATCNHTVMALMASLDAEKAQGQKKVEELEGEITTLNHKLQDASAEVERLRRENQVLSVRIAD
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... BST2(684)
일반 설명
Bone marrow stromal cells are involved in the growth and development of B-cells. The specific function of the protein encoded by the bone marrow stromal cell antigen 2 is undetermined; however, this protein may play a role in pre-B-cell growth and in rheumatoid arthritis. [provided by RefSeq, Jul 2008]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 70-150 of human BST2 (Q10589).
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB, IHC, IF/ICC
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3