material
colorless
클론
2K8W9, monoclonal
양식
liquid
분자량
42 kDa
종 반응성
human, rat
농도
1.5 mg/mL
기술
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
TNRPVYAFDLLGFGRSSRPRFDSDAEEVENQFVESIEEWRCALGLDKMILLGHNLGGFLAAAYSLKYPSRVNHLILVEPWGFPERPDLADQDRPIPVWIRA
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ABHD5(51099)
일반 설명
The protein encoded by this gene belongs to a large family of proteins defined by an alpha/beta hydrolase fold, and contains three sequence motifs that correspond to a catalytic triad found in the esterase/lipase/thioesterase subfamily. It differs from other members of this subfamily in that its putative catalytic triad contains an asparagine instead of the serine residue. Mutations in this gene have been associated with Chanarin-Dorfman syndrome, a triglyceride storage disease with impaired long-chain fatty acid oxidation. [provided by RefSeq, Jul 2008]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human ABHD5 (Q8WTS1).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.