주요 문서
SAB5702594
Sigma-Aldrich
Anti-PCYT1A Antibody, clone 1D9L4, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
CCTA, CT, CTA, CTPCT, PCYT1, SMDCRD
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
1D9L4, monoclonal
양식
liquid
분자량
42 kDa
종 반응성
human
농도
1.05 mg/mL
기술
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
EEKSIDLIQKWEEKSREFIGSFLEMFGPEGALKHMLKEGKGRMLQAISPKQSPSSSPTRERSPSPSFRWPFSGKTSPPCSPANLSRHKAAAYDISEDEED
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PCYT1A(5130)
일반 설명
This gene belongs to the cytidylyltransferase family and is involved in the regulation of phosphatidylcholine biosynthesis. Mutations in this gene are associated with spondylometaphyseal dysplasia with cone-rod dystrophy. Alternatively spliced transcript variants have been found for this gene. [provided by RefSeq, Aug 2015]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 268-367 of human PCYT1A (P49585).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)