material
colorless
클론
9X6Y6, monoclonal
양식
liquid
분자량
85 kDa
종 반응성
rat, human, rat
농도
0.37 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
KGALKQNKEVLELAFSILYDSNCQLNFIAPDKHEYCIWTDGLNALLGKDMMSDLTRNDLDTLLSMEIKLRLLDLENIQIPDAPPPIPKEPSNYDFVYDCN
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ELMO1(9844)
일반 설명
This gene encodes a member of the engulfment and cell motility protein family. These proteins interact with dedicator of cytokinesis proteins to promote phagocytosis and cell migration. Increased expression of this gene and dedicator of cytokinesis 1 may promote glioma cell invasion, and single nucleotide polymorphisms in this gene may be associated with diabetic nephropathy. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Aug 2013]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 628-727 of human ELMO1 (Q92556).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB, IHC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.