문서
SAB5702392
Sigma-Aldrich
Anti-NOGO Receptor 1 (RTN4R) Antibody, clone 1R9A3, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
NGR, NOGOR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
1R9A3, monoclonal
형태
liquid
분자량
70 kDa
종 반응성
mouse, mouse
농도
0.42 mg/mL
기술
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
RLAANDLQGCAVATGPYHPIWTGRATDEEPLGLPKCCQPDAADKASVLEPGRPASAGNALKGRVPPGDSPPGNGSGPRHINDSPFGTLPGSAEPPLTAVRP
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... RTN4R(65078)
일반 설명
This gene encodes the receptor for reticulon 4, oligodendrocyte myelin glycoprotein and myelin-associated glycoprotein. This receptor mediates axonal growth inhibition and may play a role in regulating axonal regeneration and plasticity in the adult central nervous system. [provided by RefSeq, Jul 2008]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 300-400 of human NOGO Receptor 1 (RTN4R) (Q9BZR6).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1