주요 문서
SAB5702234
Sigma-Aldrich
Anti-Sec61A Antibody, clone 9W7I3, Rabbit Monoclonal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
클론:
9W7I3, monoclonal
application:
WB
종 반응성:
rat, mouse, human
기술:
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
9W7I3, monoclonal
양식
liquid
분자량
52 kDa
종 반응성
rat, mouse, human
농도
1.2 mg/mL
기술
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
SMGAIFEDPVHVVVYIIFMLGSCAFFSKTWIEVSGSSAKDVAKQLKEQQMVMRGHRDTSMVHELNRYIPTAAAFGGLCIGALSVLADFLGAIGSGTGILLA
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SEC61A2(55176)
일반 설명
The protein encoded by this gene has similarity to a mouse protein which suggests a role in the insertion of secretory and membrane polypeptides into the endoplasmic reticulum. It may also be required for the assembly of membrane and secretory proteins. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Dec 2008]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 350-450 of human Sec61A (Q9H9S3).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)