주요 문서
SAB5702158
Sigma-Aldrich
Anti-Parvalbumin Antibody
rabbit monoclonal, 6C7K6
동의어(들):
D22S749,Parvalbumin,PVALB,parvalbumin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
제품명
Anti-Parvalbumin (PVALB) Antibody, clone 6C7K6, Rabbit Monoclonal,
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
6C7K6, monoclonal
양식
liquid
분자량
12 kDa
종 반응성
rat, human, rat
농도
0.5 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
MSMTDLLNAEDIKKAVGAFSATDSFDHKKFFQMVGLKKKSADDVKKVFHMLDKDKSGFIEEDELGFILKGFSPDARDLSAKETKMLMAAGDKDGDGKIGVDEFSTLVAES
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PVALB(5816)
일반 설명
The protein encoded by this gene is a high affinity calcium ion-binding protein that is structurally and functionally similar to calmodulin and troponin C. The encoded protein is thought to be involved in muscle relaxation. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Oct 2015]
면역원
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-180 of human Parvalbumin (PVALB) (P20472).
애플리케이션
WB, IHC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)