주요 문서
SAB5702057
Sigma-Aldrich
Anti-LTB4R Antibody, clone 4R2X8, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
LTB4R, BLT1, BLTR, CMKRL1, GPR16, LTB4R1, LTBR1, P2RY7, P2Y7, leukotriene B4 receptor
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
4R2X8, monoclonal
양식
liquid
분자량
38 kDa
종 반응성
rat, mouse
농도
0.30 mg/mL
기술
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
AAGLGLVGKRLSLARNVLIALAFLSSSVNPVLYACAGGGLLRSAGVGFVAKLLEGTGSEASSTRRGGSLGQTARSGPAALEPGPSESLTASSPLKLNELN
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... LTB4R(1241)
일반 설명
Receptor for extracellular ATP > UTP and ADP. The activity of this receptor is mediated by G proteins which activate a phosphatidylinositol-calcium second messenger system. May be the cardiac P2Y receptor involved in the regulation of cardiac muscle contraction through modulation of L-type calcium currents. Is a receptor for leukotriene B4, a potent chemoattractant involved in inflammation and immune response.
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 253-352 of human LTB4R (Q15722).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)