material
colorless
클론
5B6D1, monoclonal
양식
liquid
종 반응성
human, rat, rat
농도
0.50 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
MAQVAMSTLPVEDEESSESRMVVTFLMSALESMCKELAKSKAEVACIAVYETDVFVVGTERGRAFVNTRKDFQKDFVKYCVEEEEKAAEMHKMKSTTQAN
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... GTF2I(2969)
일반 설명
This gene encodes a phosphoprotein containing six characteristic repeat motifs. The encoded protein binds to the initiator element (Inr) and E-box element in promoters and functions as a regulator of transcription. This locus, along with several other neighboring genes, is deleted in Williams-Beuren syndrome. There are many closely related genes and pseudogenes for this gene on chromosome 7. This gene also has pseudogenes on chromosomes 9, 13, and 21. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed.
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human GTF2I (P78347).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
IHC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.