Key Documents
SAB5701729
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-c-Jun-S73 antibody produced in rabbit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.43
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
liquid
종 반응성
mouse, human, rat
농도
1.47 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pSer73)
유전자 정보
human ... JUN(3725)
일반 설명
This gene is the putative transforming gene of avian sarcoma virus 17. It encodes a protein which is highly similar to the viral protein, and which interacts directly with specific target DNA sequences to regulate gene expression. This gene is intronless and is mapped to 1p32-p31, a chromosomal region involved in both translocations and deletions in human malignancies.
면역원
A synthetic phosphorylated peptide around S73 of human c-Jun (NP_002219.1).
물리적 형태
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable