Merck
모든 사진(5)
문서
SAB5701671
Sigma-Aldrich
Anti-KHSRP antibody produced in rabbit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.43
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
monoclonal
형태
liquid
종 반응성
rat, mouse, human
농도
0.48 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... KHSRP(8570)
일반 설명
The KHSRP gene encodes a multifunctional RNA-binding protein implicated in a variety of cellular processes, including transcription, alternative pre-mRNA splicing, and mRNA localization (Min et al., 1997 [PubMed 9136930]; Gherzi et al., 2004 [PubMed 15175153]).[supplied by OMIM, Apr 2010]
면역원
A synthesized peptide derived from human KHSRP
물리적 형태
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable