SAB5600200
Anti-Mouse Ig Lamda Light Chain antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM110, purified immunoglobulin
동의어(들):
Mouse Immunoglobulin LM, Mouse Immunoglobulin lambda light chain, Mouse Lambda 1 immunoglobulin light chain
About This Item
추천 제품
재조합
expressed in HEK 293 cells
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
RM110, monoclonal
recombinant monoclonal
형태
buffered aqueous glycerol solution
종 반응성
mouse
기술
ELISA: 0.005-0.2 μg/mL
flow cytometry: suitable (assay dependent concentration)
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5—2 μg/mL
immunoprecipitation (IP): suitable (assay dependent concentration)
western blot: 0.1— 0.5 μg/mL
동형
IgG
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
특이성
면역원
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable