주요 문서
SAB5202198
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Kir6.1-PE/Atto 594 antibody produced in mouse
clone S366-60
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.45
생물학적 소스
mouse
결합
PE/Atto 594 conjugate
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
S366-60, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
45 kDa
종 반응성
human, rat
농도
1.0 mg/mL
기술
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
동형
IgG2a
NCBI 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
면역원
Fusion protein amino acids 306-424 (Cytoplasmic C-terminus) of rat Kir6.1
물리적 형태
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)