주요 문서
SAB5200121
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Trap1 - Atto 680 antibody produced in mouse
clone 3H4-2H6, purified immunoglobulin
동의어(들):
Anti-Heat shock protein 75, Anti-Hsp75, Anti-Hsp90L, Anti-TNFR associated protein 1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
결합
Atto 680 conjugate
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
3H4-2H6, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen predicted mol wt 75 kDa
종 반응성
rat, human
농도
1 mg/mL
기술
western blot: suitable
동형
IgG1κ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... TRAP1(10131)
특이성
Detects Trap1. Detects ~75kDa.
면역원
Purified recombinant TRAP1
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
PBS pH7.4, 50% glyercol, 0.09% sodium azide
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)