Merck
모든 사진(5)
주요 문서
SAB4800017
Sigma-Aldrich
Imprint® Anti-H4K20me3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-Histone H4 (tri methyl K20)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~12 kDa
종 반응성
human
농도
~1.07 mg/mL
기술
ChIP: suitable
direct immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
물리적 형태
Supplied at 1.07 mg/mL in PBS, 0.05% sodium azide., 0.05% ProClin 300.
법적 정보
Imprint is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)