문서
SAB4301868
Sigma-Aldrich
Anti-PYM1
affinity isolated antibody
동의어(들):
WIBG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
buffered aqueous glycerol solution
종 반응성
mouse, human
기술
immunohistochemistry: 1: 10-50
수납 번호(accession number)
NP_115721
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PYM1(84305)
면역원
Synthetic peptide of human PYM1
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Not finding the right product?  
Try our 제품 선택기 도구.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable