주요 문서
SAB4301595
Sigma-Aldrich
Anti-TBL1XR1
affinity isolated antibody
동의어(들):
C21, DC42, IRA1, TBLR1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous glycerol solution
종 반응성
human, mouse
기술
immunohistochemistry: 1:25-1:100
수납 번호(accession number)
BC113421
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TBL1XR1(79718)
면역원
Fusion protein of human transducin (beta)-like 1 X-linked receptor 1
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Seok-Ting J Ang et al.
Nature communications, 13(1), 7792-7792 (2022-12-17)
Dysregulation of mTOR complex 1 (mTORC1) activity drives neuromuscular junction (NMJ) structural instability during aging; however, downstream targets mediating this effect have not been elucidated. Here, we investigate the roles of two mTORC1 phosphorylation targets for mRNA translation, ribosome protein