SAB4300561
Anti-SMAD1 (Ab-465) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
동의어(들):
Anti-BSP1 antibody produced in rabbit, Anti-JV4-1 antibody produced in rabbit, Anti-JV41 antibody produced in rabbit, Anti-MADH1 antibody produced in rabbit, Anti-SMAD family member 1 antibody produced in rabbit
About This Item
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
~55 kDa
종 반응성
mouse, rat, human
농도
1 mg/mL
기술
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
동형
IgG
면역원 서열
(I-S-S-V-S)
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SMAD1(4086)
일반 설명
면역원
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
표적 설명
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable