SAB4300345
Anti-ESR1 (Ab-106) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
동의어(들):
Anti-DKFZp686N23123 antibody produced in rabbit, Anti-ER antibody produced in rabbit, Anti-ESR antibody produced in rabbit, Anti-ESRA antibody produced in rabbit, Anti-estrogen receptor 1 antibody produced in rabbit
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
~66 kDa
종 반응성
human, rat, mouse
농도
1 mg/mL
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
동형
IgG
면역원 서열
(S-P-S-P-L)
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ESR1(2099)
일반 설명
면역원
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
표적 설명
물리적 형태
면책조항
Not finding the right product?
Try our 제품 선택기 도구.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable