SAB4300316
Anti-ATF2 (Ab-73 or 55) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
동의어(들):
Anti-CRE-BP1 antibody produced in rabbit, Anti-CREB2 antibody produced in rabbit, Anti-HB16 antibody produced in rabbit, Anti-MGC111558 antibody produced in rabbit, Anti-activating transcription factor 2 antibody produced in rabbit
About This Item
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
65-75 kDa
종 반응성
mouse, human
농도
1 mg/mL
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
동형
IgG
면역원 서열
(T-P-T-R-F)
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ATF2(1386)
면역원
특징 및 장점
표적 설명
물리적 형태
Not finding the right product?
Try our 제품 선택기 도구.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable