SAB4300206
Anti-phospho-GJA1 (pSer368) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
동의어(들):
Anti-CX43 antibody produced in rabbit, Anti-DFNB38 antibody produced in rabbit, Anti-GJAL antibody produced in rabbit, Anti-ODDD antibody produced in rabbit, Anti-gap junction protein, alpha 1, 43kDa antibody produced in rabbit
About This Item
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
~43 kDa
종 반응성
rat, human, mouse
농도
1 mg/mL
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
동형
IgG
면역원 서열
(R-A-SP-S-R)
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pSer368)
유전자 정보
human ... GJA1(2697)
면역원
특징 및 장점
표적 설명
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable