SAB4300160
Anti-phospho-BCR (pTyr177) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
동의어(들):
Anti-ALL antibody produced in rabbit, Anti-BCR-ABL1 antibody produced in rabbit, Anti-BCR1 antibody produced in rabbit, Anti-CML antibody produced in rabbit, Anti-breakpoint cluster region antibody produced in rabbit
About This Item
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
~210 kDa
종 반응성
mouse, human
농도
1 mg/mL
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
동형
IgG
면역원 서열
(P-F-YP-V-N)
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pTyr177)
유전자 정보
human ... BCR(613)
면역원
특징 및 장점
표적 설명
물리적 형태
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable