SAB4300151
Anti-phospho-EGFR (pThr678) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
동의어(들):
Anti-ERBB antibody produced in rabbit, Anti-ERBB1 antibody produced in rabbit, Anti-HER1 antibody produced in rabbit, Anti-PIG61 antibody produced in rabbit, Anti-epidermal growth factor receptor (erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog, avian) antibody produced in rabbit
About This Item
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
~175 kDa
종 반응성
mouse, human, rat
농도
1 mg/mL
기술
western blot: 1:500-1:1000
동형
IgG
면역원 서열
(K-R-TP-L-R)
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pThr678)
유전자 정보
human ... EGFR(1956)
면역원
특징 및 장점
표적 설명
물리적 형태
Not finding the right product?
Try our 제품 선택기 도구.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable