SAB4200611
Anti-DKC1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
동의어(들):
Anti-CBF5, Anti-CBF5 homolog, Anti-DKC, Anti-H/ACA ribonucleoprotein complex subunit 4, Anti-NAP57, Anti-NOLA4, Anti-XAP101, Anti-cbf5p homolog, Anti-dyskeratosis congenita 1, Anti-dyskerin, Anti-nopp140-associated protein of 57 kDa, Anti-nucleolar protein family A member 4, Anti-snoRNP protein DKC1
About This Item
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~57 kDa
종 반응성
human, mouse
농도
~1.0 mg/mL
기술
immunoblotting: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of mouse Hepa1-6 cells or nuclear extract of HeLa cells.
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... DKC1(1736)
일반 설명
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable