분자량
~250 kDa
종 반응성
human, mouse
향상된 검증
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
농도
~1.5 mg/mL
기술
immunocytochemistry: 7-14 μg/mL using differentiated C2C12 myoblasts
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using HEK-293T cells over-expressing human dysferlin
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HEK-293T cells over-expressing human dysferlin
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... DYSF(8291)
mouse ... Dysf(26903)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
Not finding the right product?
Try our 제품 선택기 도구.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable