SAB4200346
Anti-SMAD7 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, suitable for western blot: 2 μg/mL
동의어(들):
Anti-CRCS3, Anti-MAD homolog 7, Anti-MAD homolog 8, Anti-MADH7, Anti-MADH8, Anti-Mothers against DPP homolog 7, Anti-Mothers against DPP homolog 8, Anti-SMAD
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~46 kDa
종 반응성
human
농도
~1.0 mg/mL
기술
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human A549 cells.
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of HEK-293 cells over-expressing human SMAD7.
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SMAD7(4092)
관련 카테고리
일반 설명
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
Not finding the right product?
Try our 제품 선택기 도구.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable