SAB4200065
Anti-EIF2C1/Ago1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-Argonaute-1, Anti-Eukaryotic translation initiation factor 2C, subunit 1, Anti-GERP95, Anti-Golgi Endoplasmic Reticulum protein 95 kDa
About This Item
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~100 kDa
종 반응성
human
농도
~1.0 mg/mL
기술
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of HEK-293T cells over expressing hEIF2C1/Ago1
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells over expressing hEIF2C1/Ago1
western blot: 2-4 μg/mL using lysates of HEK-293T cells over expressing hEIF2C1/Ago1
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... EIF2C1(26523)
mouse ... Eif2c1(236511)
rat ... Eif2c1(313594)
애플리케이션
Western Blotting (1 paper)
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.