주요 문서
SAB2900190
Sigma-Aldrich
Anti-DPP9 (AB3) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
dipeptidylpeptidase 9
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human, bovine, horse, mouse, dog, monkey
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... DPP9(91039)
면역원
Synthetic 16 amino acid peptide from internal region of human DPP9. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gibbon, Marmoset, Mouse, Bovine, Dog, Horse (100%); Hamster, Panda (94%); Bat, Elephant, Turkey, Chicken (88%); Gorilla, Opossum (81%).
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)