Key Documents
SAB2501859
Sigma-Aldrich
Anti-PRODH antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
FLJ33744, HSPOX2, MGC148078, proline dehydrogenase (oxidase) 1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
goat
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PRODH(5625)
면역원
Peptide with sequence C-EDQESIQPLLRHYR, from the internal region of the protein sequence according toNP_057419.4; NP_001182155.1
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable