주요 문서
SAB2501379
Sigma-Aldrich
Anti-PRDM1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-BLIMP1, Anti-MGC118922, Anti-MGC118923, Anti-MGC118924, PR domain containing 1, with ZNF domain
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
goat
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
pig, canine, bovine, human, mouse, rat
기술
ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... PRDM1(639)
면역원
Peptide with sequence DISDNADRLEDVED, from the internal region of the protein sequence according to NP_001189.2; NP_878911.1
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)