주요 문서
SAB2103568
Sigma-Aldrich
Anti-LCN1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
동의어(들):
Anti-MGC71975, Anti-PMFA, Anti-TP, Anti-VEGP
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352203
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
lyophilized powder
분자량
17 kDa
종 반응성
mouse, human, rat, pig
기술
western blot: suitable
면역원 서열
IRSHVKDHYIFYCEGELHGKPVRGVKLVGRDPKNNLEALEDFEKAAGARG
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... LCN1(3933)
면역원
Peptide region of the protein sequence according to NP_002288.
물리적 형태
Antibody is lyophilized from PBS buffer with 2% sucrose.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)