주요 문서
SAB1413281
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RLF antibody produced in mouse
clone 2G2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
RLF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
51111800
결합
unconjugated
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
2G2, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
37.73 kDa
종 반응성
human
농도
~0.3-1 μg/μL
기술
ELISA: suitable
western blot: suitable
동형
IgG2a, kappa
단백질 ID 수납 번호
NM_012421
배송 상태
dry ice
저장 온도
-10 to -25°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... RLF(6018)
일반 설명
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant RLF.
면역원
RLF (NP_036553.1, 1805 a.a. ~ 1913 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
서열
SNDLTGNVVANNMVNDSEPEVDIPHSSSDSTIHENLTAIPPLIVAETTTVPSLENLRVVLDKALTDCGELALKQLHYLRPVVVLERSKFSTPILDLFPTKKTDELCVGS
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
제조 메모
Purification by Protein A sepharose
저장 및 안정성
Storage Instruction: Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
L M Bourke et al.
Differentiation; research in biological diversity, 94, 8-20 (2016-12-09)
Recently we reported that Rearranged L-Myc Fusion, RLF, acts as an epigenetic modifier maintaining low levels of DNA methylation at CpG island shores and enhancers across the genome. Here we focus on the phenotype of Rlf null mutant mice generated