주요 문서
SAB1412565
Sigma-Aldrich
ANTI-LHX1 antibody produced in mouse
clone 2D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
LHX1, LIM-1, LIM1, MGC126723, MGC138141
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
2D7, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 36.74 kDa
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
동형
IgG2a
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... LHX1(3975)
일반 설명
This gene encodes a member of a large protein family which contains the LIM domain, a unique cysteine-rich zinc-binding domain. The encoded protein may function as a transcriptional regulator and be involved in control of differentiation and development of neural and lymphoid cells. A similar protein in mice is an essential regulator of the vertebrate head organizer. (provided by RefSeq)
면역원
LHX1 (NP_005559, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MVHCAGCKRPILDRFLLNVLDRAWHVKCVQCCECKCNLTEKCFSREGKLYCKNDFFRCFGTKCAGCAQGISPSDLVRRARSKVFHLNCFTCMMCNKQLST
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)