주요 문서
SAB1411457
Sigma-Aldrich
Anti-PUS1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
MGC11268, MLASA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.43
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 44 kDa
종 반응성
human
기술
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PUS1(80324)
일반 설명
This gene encodes a pseudouridine synthase that converts uridine to pseudouridine once it has been incorporated into an RNA molecule. The encoded enzyme may play an essential role in tRNA function and in stabilizing the secondary and tertiary structure of many RNAs. A mutation in this gene has been linked to mitochondrial myopathy and sideroblastic anemia. Alternate splicing results in multiple transcript variants
면역원
PUS1 (AAH02901.1, 1 a.a. ~ 399 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAGNAEPPPAGAACPQDRRSCSGRAGGDRVWEDGEHPAKKLKSGGDEERREKPPKRKIVLLMAYSGKGYHGMQRNVGSSQFKTIEDDLVSALVRSGCIPENHGEDMRKMSFQRCARTDKGVSAAGQVVSLKVWLIDDILEKINSHLPSHIRILGLKRVTGGFNSKNRCDARTYCYLLPTFAFAHKDRDVQDETYRLSAETLQQVNRLLACYKGTHNFHNFTSQKGPQDPSACRYILEMYCEEPFVREGLEFAVIRVKGQSFMMHQIRKMVGLVVAIVKGYAPESVLERSWGTEKVDVPKAPGLGLVLERVHFEKYNQRFGNDGLHEPLDWAQEEGKVAAFKEEHIYPTIIGTERDERSMAQWLSTLPIHNFSATALTAGGTGAKVPSPLEGSEGDGDTD
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)