문서
SAB1407121
Sigma-Aldrich
Anti-RASSF8 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
C12orf2, HoJ-1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~45.4 kDa
종 반응성
human
기술
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... RASSF8(11228)
면역원
RASSF8 (NP_009142.2, 1 a.a. ~ 392 a.a) full-length human protein.
Sequence
MELKVWVDGVQRIVCGVTEVTTCQEVVIALAQAIGRTGRYTLIEKWRDTERHLAPHENPIISLNKWGQYASDVQLILRRTGPSLSERPTSDSVARIPERTLYRQSLPPLAKLRPQIDKSIKRREPKRKSLTFTGGAKGLMDIFGKGKETEFKQKVLNNCKTTADELKKLIRLQTEKLQSIEKQLESNEIEIRFWEQKYNSNLEEEIVRLEQKIKRNDVEIEEEEFWENELQIEQENEKQLKDQLQEIRQKITECENKLKDYLAQIRTMESGLEAEKLQREVQEAQVNEEEVKGKIGKVKGEIDIQGQQSLRLENGIKAVERSLGQATKRLQDKEQELEQLTKELRQVNLQQFIQQTGTKVTVLPAEPIEIEASHADIERGIIILSDKQECKD
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable