Merck
모든 사진(5)
주요 문서
SAB1405267
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LASS4 antibody produced in mouse
clone 7D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
CerS4, FLJ12089, Trh1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
7D5, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~35.24 kDa
종 반응성
human
기술
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... LASS4(79603)
면역원
LASS4 (NP_078828, 57 a.a. ~ 139 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ERFIGLPLSRWLGVRDQTRRQVKPNATLEKHFLTEGHRPKEPQLSLLAAQCGLTLQQTQRWFRRRRNQDRPQLTKKFCEASWR
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Gang Xu et al.
Circulation research, 105(5), 500-510 (2009-08-01)
Human heregulins, neuregulin-1 type I polypeptides that activate proliferation, differentiation, and survival of glial cells, neurons, and myocytes, are expressed in macrophage foam cells within human coronary atherosclerotic lesions. Macrophage foam cell formation, characterized by cholesterol ester accumulation, is modulated