Key Documents
SAB1405136
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RNF125, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
FLJ20456, MGC21737, TRAC1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
1D3, monoclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~35.9 kDa
종 반응성
human
기술
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG1κ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... RNF125(54941)
일반 설명
This gene encodes a novel E3 ubiquitin ligase that contains an N-terminal RING finger domain. The encoded protein may function as a positive regulator in the T-cell receptor signaling pathway. (provided by RefSeq)
면역원
RNF125 (NP_060301, 143 a.a. ~ 231 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
FCQRELYEDSLLDHCITHHRSERRPVFCPLCRLIPDENPSSFSGSLIRHLQVSHTLFYDDFIDFNIIEEALIRRVLDRSLLEYVNHSNT
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable