주요 문서
SAB1402496
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PQBP1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
MRX55, MRXS3, MRXS8, NPW38, RENS1, SHS
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
1A11, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~35.13 kDa
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PQBP1(10084)
일반 설명
PQBP1 is a nuclear polyglutamine-binding protein that contains a WW domain (Waragai et al., 1999 [PubMed 10332029]).[supplied by OMIM
면역원
PQBP1 (NP_005701, 184 a.a. ~ 265 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LAPYPKSKKAVSRKDEELDPMDPSSYSDAPRGTWSTGLPKRNEAKTGADTTAAGPLFQQRPYPSPGAVLRANAEASRTKQQD
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Sunnie M Yoh et al.
Molecular cell, 82(15), 2871-2884 (2022-07-10)
We have previously described polyglutamine-binding protein 1 (PQBP1) as an adapter required for the cyclic GMP-AMP synthase (cGAS)-mediated innate response to the human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) and other lentiviruses. Cytoplasmic HIV-1 DNA is a transient and low-abundance pathogen-associated molecular