Merck
모든 사진(7)
주요 문서
SAB1402490
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ENDOGL1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
ENDOGL1, ENDOGL2, ENGL, ENGL-B, ENGL-a, MGC125944, MGC125945
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
2F7, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~37.11 kDa
종 반응성
mouse, human, rat
기술
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... EXOG(9941)
일반 설명
This gene encodes an endo/exonuclease with 5′-3′ exonuclease activity. The encoded enzyme catalyzes the hydrolysis of ester linkages at the 5′ end of a nucleic acid chain. This enzyme is localized to the mitochondria and may play a role in programmed cell death. Alternatively spliced transcript variants have been described. A pseudogene exists on chromosome 18. (provided by RefSeq)
면역원
ENDOGL1 (NP_005098.1, 269 a.a. ~ 368 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LQDLEKLSGLVFFPHLDRTSDIRNICSVDTCKLLDFQEFTLYLSTRKIEGARSVLRLEKIMENLKNAEIEPDDYFMSRYEKKLEELKAKEQSGTQIRKPS
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)