종 반응성
mouse, human
기술
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TCEA2(6919)
일반 설명
The protein encoded by this gene is found in the nucleus, where it functions as an SII class transcription elongation factor. Elongation factors in this class are responsible for releasing RNA polymerase II ternary complexes from transcriptional arrest at template-encoded arresting sites. The encoded protein has been shown to interact with general transcription factor IIB, a basal transcription factor. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
면역원
TCEA2 (NP_003186.1, 1 a.a. ~ 299 a.a) full-length human protein.
Sequence
MMGKEEEIARIARRLDKMVTKKSAEGAMDLLRELKAMPITLHLLQSTRVGMSVNALRKQSSDEEVIALAKSLIKSWKKLLDASDAKARERGRGMPLPTSSRDASEAPDPSRKRPELPRAPSTPRITTFPPVPVTCDAVRNKCREMLTAALQTDHDHVAIGADCERLSAQIEECIFRDVGNTDMKYKNRVRSRISNLKDAKNPDLRRNVLCGAITPQQIAVMTSEEMASDELKEIRKAMTKEAIREHQMARTGGTQTDLFTCGKCRKKNCTYTQVQTRSSDEPMTTFVVCNECGNRWKFC
Sequence
MMGKEEEIARIARRLDKMVTKKSAEGAMDLLRELKAMPITLHLLQSTRVGMSVNALRKQSSDEEVIALAKSLIKSWKKLLDASDAKARERGRGMPLPTSSRDASEAPDPSRKRPELPRAPSTPRITTFPPVPVTCDAVRNKCREMLTAALQTDHDHVAIGADCERLSAQIEECIFRDVGNTDMKYKNRVRSRISNLKDAKNPDLRRNVLCGAITPQQIAVMTSEEMASDELKEIRKAMTKEAIREHQMARTGGTQTDLFTCGKCRKKNCTYTQVQTRSSDEPMTTFVVCNECGNRWKFC
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.